SAB5200313
Monoclonal Anti-Vglut3 - Atto 390 antibody produced in mouse
clone S34-34, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- SLC17A8, Anti-DFNA25, Anti-VGLUT 3, Anti-Vesicular glutamate transporter 3
568,00 €
About This Item
568,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 390 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S34-34, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 65 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Slc17a8(266767)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable