SAB5200201
Monoclonal Anti-Grp78 - PerCP antibody produced in mouse
clone 3G12-1G11, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-AL022860, Anti-Endoplasmic reticulum lumenal, Anti-HSPA5, Anti-Heat shock 70 kDa protein 5, Anti-MIF2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G12-1G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Hspa5(25617)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable