Principaux documents
SAB5200061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
100 μG
491,00 €
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
491,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
491,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S19-36, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 60 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
Spécificité
Detects ~60 kDa. Does not cross react with other Kv1 channels
Immunogène
Synthetic peptide 507-525 (RERRSSYLPTPHRAYAEKR, cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.6, Accession Number P17659
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable