SAB5200036
Monoclonal Anti-KCNT1 antibody produced in mouse
clone S3-26, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-SLACK potassium channel, S3-26, Anti-potassium channel, subfamily T, member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S3-26, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 140 kDa
Espèces réactives
rat, human (weak), mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnt1(60444)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable