SAB5200027
Monoclonal Anti-KCNJ2 antibody produced in mouse
clone S112B-14, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HHBIRK1, Anti-HHIRK1, Anti-HIRK 1, Anti-IRK1, Anti-KCNJ2, Anti-Kir2.1, S112B-14
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S112B-14, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 45 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kcnj2(16518)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable