Principaux documents
SAB4701123
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD35-APC antibody produced in mouse
clone E11
Synonyme(s) :
C3BR, C4BR, CR1, KN
100 TESTS
384,00 €
384,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 TESTS
384,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
384,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
P17927
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CR1(1378)
Catégories apparentées
Description générale
The mouse monoclonal antibody E11 recognizes CD35 (CR1), a type I glycoprotein expressed on granulocytes, monocytes, B cells, folicular dendritic cells, erythrocytes, NK and T cell subsets, as well as e.g. on glomerulal podocytes.
Immunogène
Acute monocytic leukemia cells and normal blood monocytes
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable