SAB4701114
Monoclonal Anti-CD34-APC antibody produced in mouse
clone 581
Synonyme(s) :
Hematopoietic progenitor cell antigen CD34, Mucosialin
384,00 €
About This Item
384,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
581, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Numéro d'accès
NM_001025109.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD34(947)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable