SAB4701104
Monoclonal Anti-CD209-APC antibody produced in mouse
clone UW60.1
Synonyme(s) :
CDSIGN, CLEC4L, DC-SIGN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
UW60.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
flow cytometry: 10 μL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès
NM_021155
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD209(30835)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable