Principaux documents
SAB4700966
Sigma-Aldrich
Anti-GlcB (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
Rv1837c
100 μG
362,00 €
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
362,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Mycobacterium tuberculosis
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NC_000962.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Mycobacterium tuberculosis ... glcB(885713)
Description générale
The rabbit polyclonal antibody to GlcB reacts with Mycobacterium tuberculosis protein GlcB (malate synthase, Rv1837c).
Immunogène
Recombinant GlcB protein (produced in E. coli)
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable