SAB4700938
Monoclonal Anti-CD117/cKit antibody produced in mouse
clone 104D2
Synonyme(s) :
PBT, SCFR, c-Kit
384,00 €
About This Item
384,00 €
Source biologique
mouse
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
104D2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, bovine, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
Numéro d'accès
P05532
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIT(3815)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable