SAB4700922
Monoclonal Anti-CD146 antibody produced in mouse
clone P1H12
Synonyme(s) :
MCAM, MUC18, MelCAM, melanoma cell adhesion molecule
308,00 €
About This Item
308,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1H12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
dog, rabbit, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numéro d'accès
P43121
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCAM(4162)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable