SAB4700799
Monoclonal Anti-CD30 antibody produced in mouse
clone Ber-H8
Synonyme(s) :
CD30L receptor, Ki-1, TNFRSF8
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ber-H8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
NM_001243
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF8(943)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable