SAB4700798
Monoclonal Anti-CD134 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT35
Synonyme(s) :
ACT35, IMD16, OX40, TNFRSF4, TXGP1L
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ber-ACT35, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
Numéro d'accès
NG_046896.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF4(7293)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable