SAB4700768
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
262,00 €
About This Item
262,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HB3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
hepatitis B virus
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable