SAB4700562
Monoclonal Anti-Cd86-FITC antibody produced in rat
clone GL-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
rat
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GL-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Cd86(12524)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable