Principaux documents
SAB4700540
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD262-PE antibody produced in mouse
clone DR5-01-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-TNFRSF10B, Anti-TRAIL-R2
100 μG
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DR5-01-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
0.1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Description générale
The antibody DR5-01-1 recognizes an extracellular domain of TRAIL-R2 (DR5). TRAIL-R2 is one of two TNF superfamily member intracellular death domain containing receptors for TRAIL (APO2L).
Immunogène
Recombinant fusion protein of human IgG heavy chain and extracellular domain of DR5
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable