Principaux documents
SAB4700457
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD140a-PE antibody produced in mouse
clone 16A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PDGF-RA, Anti-PDGFRA
100 TEST
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 TEST
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.44
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
16A1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRA(5156)
Catégories apparentées
Description générale
The mouse monoclonal antibody 16A1 recognizes CD140a / PDGF-RA, the 170 kDa alpha chain of platelet-derived growth factor receptor, which is widely expressed on a variety of mesenchymal-derived cells and plays pro-proliferative or anti-proliferative roles in various tumours.
Immunogène
CD140a-transfected NIH 3T3 cells
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable