SAB4700417
Monoclonal Anti-CD107a-APC antibody produced in mouse
clone H4A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-LAMP1
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H4A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, mouse, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMP1(3916)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable