Principaux documents
SAB4700375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41b antibody produced in mouse
clone HIP2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ITGA2B
100 μG
255,00 €
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
255,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
255,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HIP2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA2B(3674)
Description générale
The antibody HIP2 reacts with beta (b) subunit of CD41 glycoprotein (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 1 μL reagent / 100 μL of whole blood.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable