SAB4700273
Monoclonal Anti-CD16-PE antibody produced in mouse
clone LNK16, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FCGR3A, Anti-FcγRIII
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LNK16, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCGR3A(2214)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable