This antibody also recognizes denatured mouse IgG in western blot and immunohistochemistry for formalin-fixed paraffin embedded tissue.
SAB4600199
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 680 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
98,80 €
About This Item
98,80 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 680 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescence
λex 681 nm; λem 698 nm
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Est ce que l'anticorps SAB4600199 Sigma-Aldrich Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 680 antibody produced in goat ne reconnait que les anticorps non dénaturés (i.e. comme les trueblot). Merci