SAB4600087
Anti-Swine IgG (H+L), CF™ 568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Pig IgG (H+L), CF™ 568 antibody produced in goat, Anti-Porcine IgG (H+L), CF™ 568 antibody produced in goat
78,80 €
About This Item
78,80 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CF™ 568 conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
pig
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescence
λex 562 nm; λem 583 nm
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable