SAB4503479
Anti-FGF18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FGF-18, Fibroblast growth factor 18, Zfgf5
391,00 €
About This Item
391,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 23 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGF18(8817)
Description générale
FGF18 (fibroblast growth factor 18) is a member of the paracrine-acting FGF8 subfamily. It is expressed in the perichondrium and joints of developing long bones. FGF18 is a 21.2 kDa glycosylated secretory protein, that is structurally similar to FGF8 and FGF17. It is mapped to human chromosome 5q35.1. Anti-FGF18 Antibody detects endogenous levels of total FGF18 protein.
Immunogène
Immunogen Range: 151-200
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable