Principaux documents
SAB4503457
Sigma-Aldrich
Anti-B3GALT4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
β-1,3-GalTase 4, β-1,3-galactosyltransferase 4, β-3-galactosyltransferase 4, B3GT4, b3Gal-T4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 41 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B3GALT4(8705)
Description générale
Anti-B3GALT4 Antibody detects endogenous levels of total B3GALT4 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human B3GALT4.
Immunogen Range: 181-230
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable