SAB4503402
Anti-MMP23 (Cleaved-Tyr79) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
femalysin, matrix metallopeptidase 21, matrix metallopeptidase 23B, matrix metalloprotease 22, matrix metalloproteinase-23
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 36 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Tyr79)
Informations sur le gène
human ... MMP23A(8510)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 60-109
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable