Principaux documents
SAB4503334
Sigma-Aldrich
Anti-CASP9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
APAF-3, Apoptotic protease Mch-6, Apoptotic protease activating factor 3, CASP-9, Caspase-9
100 μG
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 46 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP9(842)
Description générale
Anti-CSPN9 Antibody detects endogenous levels of total CSPN9 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 9.
Immunogen Range: 110-159
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jiajun Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(6), 435-435 (2022-05-25)
Unveiling the mechanism of miR-122-5p in the mediation of forkhead box O3 (FOXO3) in regards to cochlear hair cell damage provides an effective solution for the treatment of ear hearing disorders. An oxidative stress model using a mouse cochlear hair