SAB4503254
Anti-VANGL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
LPP2, Loop-tail protein 2 homolog, Strabismus 2, Van Gogh-like protein 1, Vang-like protein 1
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 59 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VANGL1(81839)
Description générale
The gene VANGL1 (vang-like protein 1) is mapped to human chromosome 1p13. The encoded protein is a transmembrane protein and a component of the Wnt-PCP (planar cell polarity) pathway. The VANGL1 protein can interact with planar cell polarity (PCP) core proteins Disheveled, Prickle, and Frizzled, KAI1 (metastasis suppressor Kangai-1) protein and ITF (intestinal trefoil factor) protein.[1]
Immunogène
Immunogen Range: 301-350
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable