SAB4503161
Anti-CHSY2, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CHPF, CSS2, ChPF, N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 3-β-glucuronosyltransferase II, N-acetylgalactosaminyltransferase 2
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 85 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHSS2(79586)
Description générale
The previously assigned protein identifier A0A024R468 has been merged into O75147. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogène
Immunogen Range: 631-680
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable