SAB4502916
Anti-TAF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
TAF(II)250, TAFII-250, TAFII250, Transcription initiation factor TFIID 250 kDa subunit, Transcription initiation factor TFIID subunit 1
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 212 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TAF1(6872)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 1131-1180
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable