SAB4502817
Anti-MRPS34, antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
MRP-S34, Mitochondrial 28S ribosomal protein S34, S34mt
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 25 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRPS34(65993)
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | SAB4502643 | SAB4500173 | SAB1411297 |
---|---|---|---|
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
mol wt antigen 25 kDa | mol wt antigen 36 kDa | mol wt antigen 50 kDa | mol wt antigen 24.09 kDa |
species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 169-218
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable