SAB4502581
Anti-Retinoic Acid Receptor β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
HBV-activated protein, RAR-β, RAR-ε, nuclear receptor 1B2, retinoic acid receptor β
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 50 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RARB(5915)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 331-380
Actions biochimiques/physiologiques
Mutation in the gene is associated with the development of anophthalmia and/or microphthalmia and diaphragmatic hernia. RARβ gene inactivation caused by RARβ methylation contributes to the pathogenesis of non-small cell lung cancer (NSCLC) and acts as a potential biomarker, risk factor and therapeutic target for NSLC.
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable