SAB4502308
Anti-PPP2R5D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
PP2A, B subunit, B′ δ isoform, PP2A, B subunit, B56 δ isoform, PP2A, B subunit, PR61 δ isoform, PP2A, B subunit, R5 δ isoform
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 69 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2R5D(5528)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 544-593
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable