SAB4502249
Anti-Keratin 20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CK-20, Cytokeratin-20, K20, Keratin type I cytoskeletal 20
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 48 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT20(54474)
Description générale
The gene KRT20 (keratin 20) is mapped to human chromosome 17. The gene encodes an intermediate filament which is mainly expressed in the gastrointestinal epithelial cells and epidermal Merkel cells. The protein is a type 1 keratin.
Immunogène
Immunogen Range: 375-424
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable