SAB4502245
Anti-RPB11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DNA-directed RNA polymerase II 13.3 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit J-1, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB11-a, RNA polymerase II subunit B11-a, RPB11a
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 13 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPB11(5439)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 10-59
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable