SAB4501828
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
MAPT, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau
413,00 €
About This Item
413,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-TAU antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 78 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 491-540
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable