SAB4501763
Anti-HSL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Hormone sensitive lipase, LIPE, LIPS
391,00 €
About This Item
391,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 116 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIPE(3991)
Catégories apparentées
Description générale
Hormone sensitive lipase (HSL) is coded by LIPE (lipase E) gene. It is an intracellular lipase which acts on triglycerides, diglycerides, monoglycerides, cholesterol esters and retinyl esters. It is mapped to human chromosome 19q13.
Immunogène
Immunogen Range: 518-567
Application
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable