SAB4501633
Anti-KCNJ5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, GIRK4, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 47 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNJ5(3762)
Description générale
KCNJ5 (potassium voltage-gated channel subfamily J member 5) is an inwardly rectifying potassium channel, which is also termed as GIRK4 (G protein-coupled inward rectifier K+ channel 4). It is expressed in the cerebral cortex. This gene is mapped to human chromosome 11q24.
Immunogène
Immunogen Range: 370-419
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable