Principaux documents
SAB4501590
Sigma-Aldrich
Anti-ITIH1 (Cleaved-Asp672) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ITI heavy chain H1, Inter-α-inhibitor heavy chain 1, Inter-α-trypsin inhibitor complex component III, Inter-α-trypsin inhibitor heavy chain H1, Serum-derived hyaluronan-associated protein
100 μG
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 71 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp672)
Informations sur le gène
human ... ITIH1(3697)
Description générale
Anti-ITIH1 (Cleaved-Asp672) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated ITIH1 (Cleaved-Asp672) protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ITIH1.
Immunogen Range: 623-672
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable