Principaux documents
SAB4501532
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Apo-1, CD95, FasL receptor, TNFRSF6, apoptosis-mediating surface antigen FAS
100 μG
391,00 €
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
391,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Anti-FAS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAS(355)
Description générale
Anti-FAS Antibody detects endogenous levels of total FAS protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FAS.
Immunogen Range: 257-306
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Martina Vukoja et al.
Biomedicines, 12(4) (2024-04-27)
This study aimed to investigate the cytotoxic activity of decidual lymphocytes and the mRNA/protein expression of cytotoxic proteins in various cell types in the context of preeclampsia (PE) compared to those of healthy pregnancies. We analyzed fresh decidua basalis tissue