SAB4501504
Anti-IFI16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
γ-interferon-inducible protein Ifi-16, IFI 16, Interferon-inducible myeloid differentiation transcriptional activator
345,00 €
About This Item
345,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 88 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IF16(3428)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 731-780
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable