SAB4501335
Anti-TF2E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GTF2E2, T2EB, TF2E2, Transcription initiation factor IIE β subunit
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GTF2E2(2961)
Description générale
The gene GTF2E2 (general transcription factor IIE subunit 2) is mapped to human chromosome 8p12. The protein has a serine-rich region, a centrally located forkhead domain, a leucine repeat motif, a region similar to the bacterial σ factor subdomain 3, a bHLH (basic region-helix-loop-helix) motif and a bHL (basic region-helix-loop) sequence.
Immunogène
Immunogen Range: 151-200
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable