SAB4500907
Anti-FOXJ3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Forkhead box protein J3
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 68 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 191-240
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable