SAB4500557
Anti-PPP1R1C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1C
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 12 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R1C(151242)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 5-54
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable