SAB4500353
Anti-Histone H3.1 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
H3/a, H3/c, H3/d, H3/f, H3/h
391,00 €
About This Item
391,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 15 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HIST1H3A(8350)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 6-55
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable