SAB4500312
Anti-Histone H4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
H4F2, HIST, HIST1H4A, Histone H4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 11 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H4-16(121504)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 6-55
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable