SAB4500154
Anti-Dipeptidyl-peptidase 1 (heavy chain, Cleaved-Arg394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CATC, CPPI, cathepsin C, cathepsin J, dipeptidyl-peptidase 1
345,00 €
About This Item
345,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 27 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Arg394)
Informations sur le gène
human ... CTSC(1075)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 345-394
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable