Principaux documents
SAB4500106
Sigma-Aldrich
Anti-DLGP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DAP-1, DLGAP1, DLGP1, Disks large-associated protein 1, Guanylate kinase-associated protein
100 μG
391,00 €
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
391,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
391,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 108 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DLGAP1(9229)
Description générale
Anti-DLGP1 Antibody detects endogenous levels of total DLGP1 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DLGP1.
Immunogen Range: 791-840
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable