Principaux documents
SAB4301787
Sigma-Aldrich
Anti-CDX2
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CDX-3, CDX2/AS, CDX3
100 μL
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
NP_001256
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDX2(1045)
Immunogène
Synthetic peptide of human CDX2
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yuling Tang et al.
International journal of biological sciences, 18(11), 4329-4340 (2022-07-23)
Previous studies have demonstrated the in vitro oncogenic role of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) in gastric cancer cell lines. The in vivo function of PRMT5 in gastric tumorigenesis, however, is still unexplored. Here, we showed that Prmt5 deletion in