Principaux documents
SAB4301759
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRX-4
100 μL
298,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
298,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
NP_006397
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX4(10549)
Immunogène
Synthetic peptide of human PRDX4
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Blendi Ura et al.
International journal of molecular medicine, 44(6), 2329-2335 (2019-10-23)
Uterine leiomyomas are benign smooth muscle cell tumors originating from the myometrium. The present study focused on leiomyoma and myometrium phosphoproteome enrichment by using immobilized metal affinity chromatography (IMAC). The phosphoproteome was analyzed by two‑dimensional gel electrophoresis coupled with mass
Nicole M Sayles et al.
Cell reports, 38(10), 110475-110475 (2022-03-10)
Mitochondrial cardiomyopathies are fatal diseases, with no effective treatment. Alterations of heart mitochondrial function activate the mitochondrial integrated stress response (ISRmt), a transcriptional program affecting cell metabolism, mitochondrial biogenesis, and proteostasis. In humans, mutations in CHCHD10, a mitochondrial protein with