Principaux documents
SAB4301752
Sigma-Aldrich
Anti-AQP9
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
AQP-9, HsT17287, SSC1
100 μL
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1456
Changer de vue
100 μL
350,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1456
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
NP_066190
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP9(366)
Immunogène
Synthetic peptide of human AQP9
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yasutaka Yamada et al.
American journal of clinical and experimental urology, 7(1), 11-30 (2019-03-25)
Analyses of our previously determined microRNA (miRNA) expression signature of renal cell carcinoma (RCC) and The Cancer Genome Atlas (TCGA) database revealed that both strands of the pre-miR-532-duplex-miR-532-5p (the guide strand) and miR-532-3p (the passenger strand)- are closely associated with